Få mere at vide
4-Ethylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30385062
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30385062 1 g
1 options
Artikelnummer. 30385062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8998151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzoic acid
CAS 619-64-7
Molekylær formel C9H10O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CCc1ccc(cc1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
Formel vægt 150.0681