Få mere at vide
4-Ethylbenzensulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11490548
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490548 5 g 5g
11400558 25 g 25g
11410558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24682.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16712-69-9 | C8H9ClO2S | 204,668 g/mol
4-Ethylbenzensulfonylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-ethylbenzensulfonylchlorid er et
vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Reagerer med vand. Opløselig i ethanol, acetone og toluen.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Inkompatibel med oxidationsmidler, baser, aminer og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16712-69-9
Molekylær formel C8H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.668
MDL nummer MFCD00041480
InChI nøgle LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 570959
IUPAC navn 4-ethylbenzensulfonylchlorid
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 8 °C til 12 °C
Tæthed 1.268
Kogepunkt 134 °C til 136 °C (7 mmHg)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2090130
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand. Opløseligt i ethanol, acetone og toluen.
Formel vægt 204.68
Procent renhed 97%