Få mere at vide
4-Ethylbenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11460518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460518 25 g 25g
11440518 1 g 1g
11450518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24656.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 63139-21-9 | C8H11BO2 | 149,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63139-21-9
Molekylær formel C8H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 149.98
MDL nummer MFCD00859377
InChI nøgle RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
IUPAC navn (4-ethylphenyl)borsyre
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 150 °C til 154 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3030638
Formel vægt 149.99
Procent renhed 97%