Få mere at vide
4-ethylbenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552272
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10552272 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10552272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10241DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 16712-69-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.268g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H9ClO2S
Lineær formel CH3CH2C6H4SO2Cl
MDL nummer MFCD00041480
Mængde 1 g
Synonym 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
InChI nøgle LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-ethylbenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 204.668
PubChem CID 570959
Formel vægt 204.68
Procent renhed 97%