Få mere at vide
4-Ethylaniline, 99+%
Artikelnummer. 10091080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091080 5 g Glasflaske 5g
10667642 100 g Glasflaske 100g
10274380 500 g Glasflaske 500g
10750975 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10091080 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118060050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 589-16-2 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-16-2
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00007921
InChI nøgle HRXZRAXKKNUKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethylaniline, benzenamine, 4-ethyl, 4-ethylphenylamine, aniline, 4-ethyl, p-ethylaminobenzene, 1-amino-4-ethylbenzene, 4-aminoethylbenzene, aniline, p-ethyl, unii-mhx72w1zqv, ccris 5060
PubChem CID 11504
IUPAC navn 4-ethylanilin
SMIL CCC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylaniline
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -5°C
Farve Brun-rød til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 216°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5C6H4NH2
Brydningsindeks 1.5532 to 1.5552
Mængde 5 g
Beilstein 12, 1090
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.