Få mere at vide
4-(ethylamino)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712273
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10712273 250 mg 250mg
10512462 1 g 1g
10441854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712273 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10315CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7409-09-8
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00102118
InChI nøgle SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 2775249
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Ethylamino)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CH3CH2NHC6H4CO2H
Mængde 250 mg
Formel vægt 165.19
Procent renhed 97%