Få mere at vide
4-Ethyl-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15407785
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15407785
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H30744.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870717-91-2
Molekylær formel C16H23BO2
Molekylvægt (g/mol) 258.17
MDL nummer MFCD08276837
InChI nøgle WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 16218145
IUPAC navn 2-[(E)-2-(4-ethylphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMIL CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethyl-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 46°C to 48°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 250 mg
Formel vægt 258.17
Procent renhed 97%