missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Ethyl-N,N-diphenyl-1-naphthalenecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyl-N,N-diphenyl-1-naphthalenecarboxamide |
| CAS | 824430-38-8 |
| Molekylær formel | C25H21NO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H21NO/c1-2-19-17-18-24(23-16-10-9-15-22(19)23)25(27)26(20-11-5-3-6-12-20)21-13-7-4-8-14-21/h3-18H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc(C(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc14 |
| IUPAC navn | 4-ethyl-N,N-diphenylnaphthalene-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.44 |
| Formel vægt | 351.1623 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?