missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Ethyl-5-fluoropyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30009987
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009987 100 mg
30006508 1 g
30004577 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918001100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 137234-88-9
Molekylær formel C6H7FN2
Molekylvægt (g/mol) 126.13
Synonym 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
IUPAC navn 4-ethyl-5-fluoropyrimidine
SMIL CCc1ncncc1F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2/c1-2-6-5(7)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3
Formel vægt 126.0593
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.