Få mere at vide
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine, Mikromol™
Artikelnummer. 17993366
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17993366 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17993366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1094.060100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-88-9
Analyt- eller komponentnavne 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6H7FN2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine, Voriconazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2/c1-2-6-5(7)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3
SMIL CCc1ncncc1F
IUPAC navn 4-ethyl-5-fluoro-pyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 126.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 126.0593 g/mol