Få mere at vide
4-ethyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid, TRC
Artikelnummer. 30385834
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30385834 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30385834 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE902798100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-ethyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
CAS 80709-74-6
Molekylær formel C9H9NO3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-2-10-6-3-4-13-8(6)5-7(10)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMIL CCN1C2=C(C=C1C(=O)O)OC=C2
IUPAC navn 4-ethylfuro[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 179.17
Formel vægt 179.0582