Få mere at vide
4-Ethyl-4-methylmorfolinium Bromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyl-4-methylmorpholinium Bromide |
| CAS | 65756-41-4 |
| Molekylær formel | C7H16BrNO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NO.BrH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CC[N+]1(C)CCOCC1 |
| IUPAC navn | 4-ethyl-4-methylmorpholin-4-ium; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.11 |
| Formel vægt | 209.0415 |