Få mere at vide
4-Ethyl-3-nitrobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 103440-95-5 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-ethyl-3-nitrobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.172 |
| Formel vægt | 195.053 |