Få mere at vide
4-Ethyl-3-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30373934
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30373934 5 g
1 options
Artikelnummer. 30373934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9372455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 103440-95-5
Molekylær formel C9 H9 N O4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMIL CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC navn 4-ethyl-3-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 195.172
Formel vægt 195.053