Få mere at vide
4-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
| CAS | 151521-79-8 |
| Molekylær formel | C6H11N3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3/c1-3-5-4(2)8-9-6(5)7/h3H2,1-2H3,(H3,7,8,9) |
| SMIL | CCc1c(C)[nH]nc1N |
| IUPAC navn | 4-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.18 |
| Formel vægt | 125.0953 |