Få mere at vide
4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30388699
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388699 1 g
30370728 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9173751G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59703-00-3
Molekylær formel C7H9ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 204.61
Synonym 1-Piperazinecarbonyl chloride, 4-ethyl-2,3-dioxo-, 4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl chloride
SMIL CCN1CCN(C(=O)Cl)C(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H9ClN2O3/c1-2-9-3-4-10(7(8)13)6(12)5(9)11/h2-4H2,1H3
Formel vægt 204.0302