Få mere at vide
4-Ethyl-1-naphthoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyl-1-naphthoic Acid |
| CAS | 91902-58-8 |
| Molekylær formel | C13H12O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Ethyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, NSC 408421 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-2-9-7-8-12(13(14)15)11-6-4-3-5-10(9)11/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-ethylnaphthalene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vægt | 200.0837 |