Få mere at vide
4-Ethyl-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-2-4-3-8-5(7)6-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| Formel vægt | 115.0633 |