Få mere at vide
4-Ethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 161.0841 |