Få mere at vide
4-Ethoxyphenylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 6775-77-5 |
| Molekylær formel | C10H11NO |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c1-2-12-10-5-3-9(4-6-10)7-8-11/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMIL | CCOC1=CC=C(C=C1)CC#N |
| IUPAC navn | 2-(4-ethoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vægt | 161.0841 |