Få mere at vide
4-Ethoxyphenylacetic Acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 4919-33-9 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| MDL nummer | MFCD00004346 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(O)CC1=CC=C(OCC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.20 |
| Procent renhed | 98% |