Få mere at vide
4-Ethoxyphenyl isothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11463148
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463148 25 g 25g
11453148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18902.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 3460-49-9 | C9H9NOS | 179,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3460-49-9
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.237
MDL nummer MFCD00041096
InChI nøgle REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC navn 1-ethoxy-4-isothiocyanatobenzen
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 57 °C til 61 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Irriterende
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 637526
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 179.24
Procent renhed 98%