Få mere at vide
4-ethoxyphenyl isothiocyanat 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10596413
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10596413 10 g 10g
10057034 5 g 5g
10235724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10596413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01663EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3460-49-9
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.237
InChI nøgle REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC navn 1-ethoxy-4-isothiocyanatobenzen
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 179.24
Procent renhed 97%