Få mere at vide
4-Ethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30386386
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30386386 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30386386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE937533500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone Monoethylether
CAS 622-62-8
Molekylær formel C8 H10 O2
Mængde 500 mg
Synonym Phenol, p-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Ethoxyphenol, Ethyl 4-Hydroxyphenyl ether, Hydroquinone ethyl ether, Hydroquinone monoethyl ether, NSC 9885, p-Ethoxyphenol, p-Hydroxyphenetole, Hydroquinone Monoethylether
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
SMIL CCOc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-ethoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.0681