Få mere at vide
4-Ethoxyphenol, 99%
Artikelnummer. 11428987
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428987 10 g 10g
11438987 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20584.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 622-62-8 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-62-8
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00002334
InChI nøgle LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
PubChem CID 12150
IUPAC navn 4-ethoxyphenol
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxyphenol
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Kogepunkt 121°C (9 mmHg)
Lugt Phenol-like
Mængde 10 g
Beilstein 1907114
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%