Få mere at vide
4-Ethoxyphenol, 99%
Artikelnummer. 10670925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10670925 5 g Glasflaske 5g
10055720 25 g Glasflaske 25g
10299033 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10670925 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 409670050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 622-62-8 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-62-8
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00002334
InChI nøgle LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
PubChem CID 12150
IUPAC navn 4-ethoxyphenol
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxyphenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64 °C til 67 °C
Farve Beige
Kogepunkt 131 °C (9,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: meget opløselige i ethanol, ethylether, opløselige i kloroform
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxyphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.