missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(ethoxymethylidene)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(ethoxymethylidene)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 18630-93-8 |
| Molekylær formel | C12H11NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO3/c1-2-16-7-10-8-5-3-4-6-9(8)11(14)13-12(10)15/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+ |
| SMIL | CCOC=C1C(=O)NC(=O)c2ccccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vægt | 217.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?