Få mere at vide
4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one, 98+%
Artikelnummer. 11429432
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429432 5 g 5g
11419432 1 g 1g
11439432 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429432 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10155.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15646-46-5 | C12H11NO3 | 217.224 g/mol
4-Ethoxymethylen-2-phenyloxazolin-5-on virker som sensibiliserende middel. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Ethoxymethylen-2-phenyloxazolin-5-on virker som sensibiliserende middel. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i methanol (50 mg
/ml) og vand (delvis).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15646-46-5
Molekylær formel C12H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 217.224
MDL nummer MFCD00003204
InChI nøgle SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Synonym oxazolone, oxazolone sensitizing agent, 5 4h-oxazolone, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, unii-78il0j7n72, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one, 4z-4-ethoxymethylidene-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolone
PubChem CID 1712094
IUPAC navn (4Z)-4-(ethoxymethyliden)-2-phenyl-1,3-oxazol-5-on
SMIL CCOC=C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
Smeltepunkt 93°C to 97°C
Mængde 5 g
Beilstein 163055
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (50mg/ml),and water (partly).
Formel vægt 217.22
Procent renhed ≥98%