Få mere at vide
4-Ethoxycinnaminsyre, prædiminant trans, 98+%
Artikelnummer. 11392456
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392456 5 g 5g
11302466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06324.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2373-79-7 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2373-79-7
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.214
MDL nummer MFCD00016848
InChI nøgle DZLOUWYGNATKKZ-VMPITWQZSA-N
Synonym 4-ethoxycinnamic acid, 3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-4-ethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-ethoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-ethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 4-ethoxyphenylacrylic acid, p-ethoxycinnamic acid, ethoxyphenylacrylicacid, pubchem8239
PubChem CID 704218
IUPAC navn (E)-3-(4-ethoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxycinnamic acid
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt 195 °C til 199 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3198068
Formel vægt 192.22
Procent renhed ≥98%