Få mere at vide
4-(Ethoxycarbonylamino)piperidin, 97%
Artikelnummer. 15439598
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439598 5 g 5g
15449598 250 mg 250mg
15429598 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63095.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64951-36-6 | C8H16N2O2 | 172,228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64951-36-6
Molekylær formel C8H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.228
MDL nummer MFCD03844679
InChI nøgle JIRHHWNUZXRDHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl piperidin-4-ylcarbamate, ethyl 4-piperidylcarbamate, 4-ethoxycarbonylaminopiperidine, 4-ethoxycarbonylamino piperidine, ethyl n-piperidin-4-yl carbamate, carbamic acid, n-4-piperidinyl-, ethyl ester
PubChem CID 15595030
IUPAC navn ethyl-N-piperidin-4-ylcarbamat
SMIL CCOC(=O)NC1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Ethoxycarbonylamino)piperidine
Mængde 5 g
Formel vægt 172.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof