Få mere at vide
4-(Ethoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11313216
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313216 10 g 10g
11303216 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12522.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1205-06-7 | C10H9NO2S | 207,247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1205-06-7
Molekylær formel C10H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 207.247
MDL nummer MFCD00022058
InChI nøgle MLOJHUCMCKBDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, ethyl p-isothiocyanatobenzoate, 4-ethoxycarbonylphenyl-isothiocyanate, benzoic acid,4-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-1brcn, p-carbethoxyphenylisothiocyanate, #
PubChem CID 71003
IUPAC navn ethyl-4-isothiocyanatobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Kogepunkt 123 °C til 127 °C (1 mmHg)
Lugt Irriterende
Mængde 10 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2213400
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 207.25
Procent renhed 97%