Få mere at vide
4-(Ethoxycarbonyl)phenyl 2,3,4-Triacetate b-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl 2,3,4-Triacetate beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1376574-24-1 |
| Molekylær formel | C22H26O12 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O12/c1-6-29-20(26)14-7-9-15(10-8-14)33-22-19(32-13(4)25)17(31-12(3)24)16(30-11(2)23)18(34-22)21(27)28-5/h7-10,16-19,22H,6H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,22+/m0/s1 |
| SMIL | O=C(OCC)C(C=C1)=CC=C1O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C(OC)=O)O2 |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-(ethoxycarbonyl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.43 |
| Formel vægt | 482.14 |