Få mere at vide
4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11926101 5 g 5g
11916101 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445000050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 859169-20-3 | Molecular Formula: C16H23BO4 | Molecular Weight: 290.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 859169-20-3
Molekylær formel C16H23BO4
Molekylvægt (g/mol) 290.17
MDL nummer MFCD08704684
InChI nøgle RPRBNRDIESZHFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 46737998
IUPAC navn ethyl-2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 41 °C til 43 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 290.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.