missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11956141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956141 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11956141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445430010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 92243-74-8 | C10H13BO4 | 208.02 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid
CAS 92243-74-8
Smeltepunkt 118°C to 120°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H13BO4
MDL nummer MFCD08704683
Mængde 1 g
InChI nøgle RDIRUZGSOKLANG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
IUPAC navn [4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]borsyre
Molekylvægt (g/mol) 208.02
Formel vægt 208.02
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.