Få mere at vide
4-(Ethoxycarbonyl)butylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415345
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415345 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15415345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58248.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 265330-98-1 | C7H13BrO2Zn | 274.463 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrechlorider, syrer. Opbevares under tør inert gas. Luftfølsom. Opbevares væk fra luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 265330-98-1
Tæthed 0.978
Molekylær formel C7H13BrO2Zn
Lineær formel CH3CH2O2C(CH2)4ZnBr
MDL nummer MFCD00671978
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide, bromozinc 1+ ,ethyl pentanoate, ethyl 5-bromozincio pentanoate, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle JJSSUZYKRQXNFR-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCOC(=O)CCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC navn bromzink(1+);ethylpentanoat
Molekylvægt (g/mol) 274.463
PubChem CID 3260042
Formel vægt 274.46