Få mere at vide
4-(Ethoxycarbonyl)butylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485365
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485365 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15485365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58484.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 131379-16-3 | C9H9IO2Zn | 341.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinkiodid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra luft. Inco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 131379-16-3
Tæthed 1.023
Molekylær formel C9H9IO2Zn
MDL nummer MFCD00671982
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 4-ethoxycarbonyl phenyl iodo zinc, 4-ethoxycarbonyl phenyl zinc ii iodide, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonylphenylzinc iodide, 0.5m in tetrahydrofuran, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle DVAYVJGYZRYJEV-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Zn+]I.CCOC(=O)C1=CC=[C-]C=C1
IUPAC navn 4-(ethoxycarbonyl)benzen-1-id; iodzincylium
Molekylvægt (g/mol) 341.45
PubChem CID 5107659
Formel vægt 341.45