missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Ethoxycarbonyl)benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30373478
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373478 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE937615200MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Ethoxycarbonyl)benzoic Acid
CAS 713-57-5
Molekylær formel C10H10O4
Mængde 200 mg
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1-ethyl ester (ACI), 1,4-Benzenedicarboxylic acid, monoethyl ester (9CI), Terephthalic acid, ethyl ester (6CI, 7CI), Terephthalic acid, monoethyl ester (8CI), 4-(Ethoxycarbonyl)benzoic acid, Ethyl 4-carboxybenzoate, Ethyl hydrogen terephthalate, Monoethyl terephthalate, Terephthalic acid, mono-ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.