Få mere at vide
4-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsyre, 94%
Beskrivelse
4-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsyre anvendes som en reaktant involveret i oxidativ hydroxylering til fremstilling af phenoler, homolytisk aromatisk substitution, krydskobling medα -bromcarbonylforbindelser, Suzuki-koblingsreaktion med quinolincarboxylater, trifluormethylering og carbometalering af ynamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, homolytisk aromatisk substitution, krydskobling medα -bromcarbonylforbindelser, Suzuki-koblingsreaktion med quinolincarboxylater, trifluormethylering og carbometalering af ynamider.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 137 °C til 140 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 193.99 |
| Procent renhed | 94% |