Få mere at vide
4-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsyre, 94%
Artikelnummer. 11481260
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481260 1 g 1g
11491260 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26356.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4334-88-7 | C9H11BO4 | 193,99 g/mol
4-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsyre anvendes som en reaktant involveret i oxidativ hydroxylering til fremstilling af phenoler, homolytisk aromatisk substitution, krydskobling medα -bromcarbonylforbindelser, Suzuki-koblingsreaktion med quinolincarboxylater, trifluormethylering og carbometalering af ynamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsyre anvendes som en reaktant involveret i oxidativ hydroxylering til fremstilling af phenoler
, homolytisk aromatisk substitution, krydskobling medα -bromcarbonylforbindelser, Suzuki-koblingsreaktion med quinolincarboxylater, trifluormethylering og carbometalering af ynamider.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4334-88-7
Molekylær formel C9H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 193.99
MDL nummer MFCD02179441
InChI nøgle ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
PubChem CID 2734350
IUPAC navn (4-ethoxycarbonylphenyl)borsyre
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 137°C to 140°C
Mængde 1 g
Formel vægt 193.99
Procent renhed 94%