missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Ethoxycarbonyl-3-ethoxyphenylacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30369619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369619 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8904701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid
CAS 99469-99-5
Molekylær formel C13 H16 O5
Mængde 1 g
Synonym [3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Repaglinide Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMIL CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1OCC
IUPAC navn 2-(3-ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 252.26
Formel vægt 252.0998
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.