Få mere at vide
4-ethoxybenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11975131 1 g 1g
11995131 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434970010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16331-46-7 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16331-46-7
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.62
InChI nøgle XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n
PubChem CID 140059
IUPAC navn 4-ethoxybenzoylchlorid
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxybenzoyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul eller hvid til gul
Kogepunkt 128°C to 130°C (6.0 Torr)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 184.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxybenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P232-Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.