Få mere at vide
4-ethoxybenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438839
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438839 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15438839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05433.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 58586-81-5 | C9H12N2O2 | 180,207 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxybenzhydrazide
CAS 58586-81-5
Smeltepunkt 124 °C til 127 °C
Molekylær formel C9H12N2O2
MDL nummer MFCD00017074
Mængde 5 g
Beilstein 2642900
Synonym 4-ethoxybenzhydrazide, p-ethoxy benzhydrazide, 4-ethoxybenzenecarbohydrazide, acmc-20amjf, 4etophcon2, #, 4-ethoxybenzoic acid, hydrazide, benzoic acid,4-ethoxy-, hydrazide
InChI nøgle STTILZBQLOSDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
IUPAC navn 4-ethoxybenzohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 180.207
PubChem CID 143561
Formel vægt 180.21
Procent renhed ≥98%