Få mere at vide
4-Ethoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11490088
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490088 25 g 25g
11470088 1 g 1g
11480088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23683.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 22237-13-4 | C8H11BO3 | 165,983 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22237-13-4
Molekylær formel C8H11BO3
Molekylvægt (g/mol) 165.983
MDL nummer MFCD00674028
InChI nøgle WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-ethoxyphenyl boronic acid, 4-ethoxyphenyl boranediol, p-ethoxyphenylboronic acid, 4-n-ethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-ethoxyphenyl, 4-ethoxybenzeneboronicacid, 4-ethoxyphenylboronicacid, 4-ethoxyphenylboronic
PubChem CID 2734351
IUPAC navn (4-ethoxyphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)OCC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 165 °C til 168 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3530408
Formel vægt 165.99
Procent renhed 98%