Få mere at vide
4'-Ethoxyacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethoxyacetophenone |
| CAS | 1676-63-7 |
| Molekylær formel | C10 H12 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ethanone, 1-(4-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 40959-1A, 4'-Ethoxyacetophenone, NSC 403850, NSC 406258, p-Ethoxyacetophenone, 4-Ethoxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(4-ethoxyphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.0837 |