Få mere at vide
4-Ethoxyacetophenon, Mikromol™
Beskrivelse
4-Ethoxyacetophenon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethoxyacetophenone |
| CAS | 1676-63-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Ethoxyacetophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H12 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Ethoxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(4-ethoxyphenyl)ethanon |
| Vis mere |