Få mere at vide
4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydro-imidazo[5,1-f][1,2,4]-triazin-2-yl)benzene-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydro-imidazo[5,1-f][1,2,4]-triazin-2-yl)benzene-sulfonyl Chloride |
| CAS | 224789-26-8 |
| Molekylær formel | C17 H19 Cl N4 O4 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN4O4S/c1-4-6-14-19-10(3)15-17(23)20-16(21-22(14)15)12-9-11(27(18,24)25)7-8-13(12)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,20,21,23) |
| SMIL | CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)benzenesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.88 |
| Formel vægt | 410.0816 |