Få mere at vide
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494157
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15494157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31568.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017779-29-1
Molekylær formel C10H10F2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.19
MDL nummer MFCD09258688
InChI nøgle ZKFNHJQYENLQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, 1-4-ethoxy-3,5-difluorophenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-ethoxyacetophenone, 1-acetyl-4-ethoxy-3,5-difluorobenzene, 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, jrd
PubChem CID 46737608
IUPAC navn 1-(4-ethoxy-3,5-difluorophenyl)ethanone
SMIL CCOC1=C(F)C=C(C=C1F)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Brydningsindeks 1.4975
Mængde 5 g
Formel vægt 200.18
Procent renhed 97%