Få mere at vide
4-Ethoxy-2-isopropyl-6-methylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethoxy-2-isopropyl-6-methylpyrimidine |
| CAS | 72799-31-6 |
| Molekylær formel | C10 H16 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pyrimidine, 4-ethoxy-6-methyl-2-(1-methylethyl)-, Pyrimidine, 4-ethoxy-2-isopropyl-6-methyl- (6CI), 4-Ethoxy-6-methyl-2-(1-methylethyl)pyrimidine, 4-Ethoxy-2-isopropyl-6-methylpyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O/c1-5-13-9-6-8(4)11-10(12-9)7(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOc1cc(C)nc(n1)C(C)C |
| IUPAC navn | 4-ethoxy-6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.25 |
| Formel vægt | 180.1263 |