Få mere at vide
4-Ethoxy-1,1,1-trifluor-3-buten-2-one, TRC
Artikelnummer. 30374482
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30374482 100 g
1 options
Artikelnummer. 30374482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE892970100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
Molekylær formel C6H7F3O2
Mængde 100 g
Synonym 2-(Trifluoroacetyl)vinyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyvinyl Trifluoromethyl Ketone, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
InChI formel InChI=1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
SMIL CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn (E)-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 168.11
Formel vægt 168.0398