Få mere at vide
4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 120427-93-2 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h2-5H,1,6H2,(H,11,12) |
| SMIL | C=Cc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| IUPAC navn | 4-ethenyl-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.0684 |